Learn More
Hidrato de ácido fosfomolíbdico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42709 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
500 GR
CAS: 51429-74-4 | H3Mo12O40P | 1825.40 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
CAS 51429-74-4, 12026-57-2
Fórmula molecular H3Mo12O40P
Peso molecular (g/mol) 1825.40
Número MDL MFCD00149913
Clave InChI FEFSFHGZSNHJEL-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC ácido fosfórico dodecamolibdeno hexatriacontaoxidandiida
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].[Mo].OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphomolybdic acid hydrate
Color Amarillo
Metales pesados (como Pb) 50 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Fórmula lineal H3[P(Mo3O10)4]·xH2O
Forma física Crystals
Índice Merck 14, 7342
Sinónimo Molybdophosphoric acid
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble. Otras solubilidades: soluble en alcohol y éter
Formula Weight (peso de la fórmula) 1825.25
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphomolybdic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.