Learn More
Trímero de cloruro fosfonitrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 940-71-6
Fórmula molecular Cl6N3P3
Peso molecular (g/mol) 347.65
Número MDL MFCD00006474
Clave InChI UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexacloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phosphonitrilic chloride trimer
Punto de fusión 111.0°C to 115.0°C
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fieser 02,206; 04,386; 06,469
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ether,benzene,toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.65
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 1.98
Densidad 1.9800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphonitrilic chloride trimer
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.