Learn More
Trímero de cloruro fosfonitrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 127°C (13mmHg) |
Nombre del producto químico o material | Phosphonitrilic chloride trimer |
Punto de fusión | 111°C to 115°C |
Cantidad | 25 g |
Número UN | UN3260 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 347.66 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Densidad | 1.98 |
RUO – Research Use Only
Título del producto
Trímero de cloruro fosfonitrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido