Learn More
Trímero de cloruro fosfonitrílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419306
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
CAS: 940-71-6 | Cl6N3P3 | 347.642 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 940-71-6
Fórmula molecular Cl6N3P3
Peso molecular (g/mol) 347.642
Número MDL MFCD00006474
Clave InChI UBIJTWDKTYCPMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphonitrilic chloride trimer, hexachlorocyclotriphosphazene, hexachlorophosphazene, triphosphonitrilic chloride, triphosphonitrile chloride, hexachlorotriphosphonitrile, cyclophosphazene dichloride trimer, hexachlorocyclophosphazatriene, hexachlorocyclotriphosphazatriene, phosphononitrilic chloride trimer
PubChem CID 220225
Nombre IUPAC 2,2,4,4,6,6-hexacloro-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trifosfaciclohexa-1,3,5-trieno
SMILES N1=P(N=P(N=P1(Cl)Cl)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 127°C (13mmHg)
Nombre del producto químico o material Phosphonitrilic chloride trimer
Punto de fusión 111°C to 115°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.66
Porcentaje de pureza 98%
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.98