Learn More
Ácido fosfórico, puriss. p.a., reactivo ACS, react. ISO, React. farmacopea europea, ≥85 %, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥85%
100.92€ - 757.56€
CAS 7664-38-2
Fórmula molecular H3O4P
Peso molecular (g/mol) 97.994
Número MDL MFCD00011340
Clave InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
PubChem CID 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nombre IUPAC ácido fosfórico
SMILES OP(=O)(O)O
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15623030
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
30417-1L
1 l
100.92€
1 litro
15633030
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
30417-2.5L
2,5 l
239.86€
2.50 litros
15663030
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
30417-6X1L
6 x 1 l
482.05€
paquete de 6
15653030
SDS Ver documentos
Honeywell-Fluka
30417-4X2.5L
4 x 2.5L
711.74€
paquete de 4
15643030
Ver documentos
Honeywell-Fluka
30417-45KG
45kg
757.56€
45 Kg
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
7664-38-2
97.994
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
1004
ácido fosfórico
H3O4P
MFCD00011340
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
CHEBI:26078
OP(=O)(O)O
Especificaciones
Phosphoric Acid
7664-38-2
2,2 mmHg (20 °C), 5 mmHg (25 °C)
H3PO4
1805
orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforico
OP(=O)(O)O
97.994
CHEBI:26078
≥85%
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
1,685 g/ml a 25 °C
H3O4P
MFCD00011340
1921286
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
ácido fosfórico
1004
98g/mol
ACS/Puriss. p.a.
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H290-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 231-633-2
Nombre del producto
  • Phosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Orthophosphoric acid