Learn More
Masa de fósforo, roja, Puratronic™, +99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7723-14-0
Especificaciones
CAS 7723-14-0
Forma física Solid
Porcentaje de pureza ≥99.999%
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
7723-14-0
Solid
≥99.999%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • fósforo rojo
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .