Learn More
Phosphorus lump, Red, Puratronic™, 99.999+% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7723-14-0 | P | 30.97 g/mol
CAS | 7723-14-0 |
---|---|
Fórmula molecular | P |
Peso molecular (g/mol) | 30.97 |
Número MDL | MFCD00133771 |
Clave InChI | OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | red, acmc-20 ajw2 |
PubChem CID | 5462309 |
ChEBI | CHEBI:30207 |
Nombre IUPAC | fósforo |
SMILES | [P] |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7723-14-0 | |
30.97 | |
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N | |
5462309 | |
fósforo |
P | |
MFCD00133771 | |
red, acmc-20 ajw2 | |
CHEBI:30207 | |
[P] |
Especificaciones
Phosphorus lump, red | |
Marrón a rojo | |
Puratronic™, 99.999+% (metals basis) | |
MFCD00133771 | |
red, acmc-20 ajw2 | |
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N | |
fósforo | |
5462309 | |
300°C | |
7100 hPa (5325 mm Hg) |
7723-14-0 | |
Liquid | |
P | |
1338 | |
Miscible with water | |
[P] | |
30.97 | |
CHEBI:30207 | |
Powder or Lump | |
1.701 g/cm3 (14.195 lb./gal) |
Seguridad y manipulación
Hazard statements
H228 Flammable solid
Precautionary statements
- P210 Keep away from heat/sparks/open fl ames/hot surfaces. No smoking.
- P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P240 Ground/bond container and receiving equipment.
- P241 Use explosion-pr oof electrical/ventila ting/lighting/equipment.
- P370+P378 In case of fire: Use for ex tinction: CO2, powder or water spray.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : 4.1 Flammable solids
missing translation for 'einecsNumber' : 231-768-7
missing translation for 'rtecsNumber' : TH3495000
missing translation for 'tsca' : YEs