Learn More
Oxibromuro de fósforo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4258699 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
CAS: 7789-59-5 | Br3OP | 286.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de formación de enlaces C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-59-5
Fórmula molecular Br3OP
Peso molecular (g/mol) 286.69
Clave InChI UXCDUFKZSUBXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus oxybromide, phosphoric tribromide, phosphoryl bromide, phosphoryl tribromide, phosphorusoxybromide, phosphorus v oxybromide, unii-h98h8y87qq, phosphorousoxybromide, phosphoroyl tribromide, pobr3
PubChem CID 24613
SMILES O=P(Br)(Br)Br
Especificaciones
Punto de ebullición 192.0°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus oxybromide
Punto de fusión 56.0°C
Color Marrón-gris a incoloro
Forma física Cristales o masa fundida
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (Argentometry)
Índice Merck 15,746
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.69
Porcentaje de pureza 95%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus oxybromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.