Learn More
Pentasulfuro de fósforo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10703011
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1314-80-3
Fórmula molecular P4S10
Peso molecular (g/mol) 444.48
Número MDL MFCD00011441
Clave InChI CYQAYERJWZKYML-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus pentasulfide, sulfur phosphide, diphosphorus pentasulfide, diphosphorus pentasulphide, tetraphosphorus decasulfide, phosphoric sulfide, phosphorus persulfide, phosphorus pentasulphide, thiophosphoric anhydride, sirnik fosforecny czech
PubChem CID 14817
SMILES P12(=S)SP3(=S)SP(=S)(S1)SP(=S)(S2)S3
Especificaciones
Punto de ebullición 514.0°C
Nombre del producto químico o material Phosphorus pentasulfide
Punto de fusión 282.0°C to 286.0°C
Color Amarillo a verde
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal P4S10
Fieser 01,870; 03,226; 04,389; 05,534; 06,470; 07,290; 08,401; 09,374; 10,320
Temperatura de inflamación >100°C
Índice Merck 15,7466
Información de solubilidad Solubility in water: reacts forming h3po4 and h2s. Other solubilities: soluble in solutions of alkali hydroxides, soluble in carbon disulfide, reacts with alcohols and acids
Formula Weight (peso de la fórmula) 444.48
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphorus pentasulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Sólido inflamable Categoría 1
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H228-Sólido inflamable.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.