Learn More
Phosphorus powder, -100 mesh, red amorphous, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7723-14-0
Especificaciones
CAS 7723-14-0
Forma física Solid
Porcentaje de pureza 98.9%
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
7723-14-0
Solid
98.9%