Learn More
Cloruro de fósforo(V), 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS 10026-13-8
Fórmula molecular Cl5P
Peso molecular (g/mol) 208.224
Número MDL MFCD00011439
Clave InChI UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
PubChem CID 24819
ChEBI CHEBI:30335
Nombre IUPAC pentacloro-$l^{5}-fosfano
SMILES P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Phosphorus(V) chloride is used in organic synthesis, chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10026-13-8
208.224
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
24819
pentacloro-$l^{5}-fosfano
Cl5P
MFCD00011439
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
CHEBI:30335
P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Phosphorus(V) chloride
10026-13-8
Sólido
Cl5P
phosphorus pentachloride, phosphorus v chloride, pentachlorophosphorane, phosphorane, pentachloro, pcl5, phosphorous pentachloride, phosphorpentachlorid, phosphoric perchloride, phosphorus perchloride, unii-0ex753tydu
UHZYTMXLRWXGPK-UHFFFAOYSA-N
pentacloro-$l^{5}-fosfano
24819
208.24
Moisture sensitive
0.02 hPa at 20°C
162° (sublimation)
Amarillo
99.998% (metals basis)
MFCD00011439
Insoluble in water.
P(Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
208.224
CHEBI:30335
Pungent
Yellowish crystals
2.114 g/cm3 at 20°C
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Keep container tightly closed and dry. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H330-H373.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Clase:8; grupo de embalaje:II
missing translation for 'einecsNumber' : 233-060-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TB6125000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
Nombre del producto
  • Phosphorus(V) chloride, 99.99% (metals basis)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphorus(V) chloride