Learn More
Hidrato de ácido fosfotúngstico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3208578
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
CAS: 12067-99-1 | P2O5·24WO3·xH2O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fosfotúngstico se utiliza como catalizador para la hidrólisis del propeno para preparar 2-propanol. También participa en la reacción de catálisis heterogénea para preparar el propeno a partir de 2-propanol y metanol de hidrocarburos. Su solución etanólica se utiliza en biología y para precipitar proteínas. Se utiliza para precipitar diferentes tipos de colorantes, como tintes básicos y tintes de trifenilmetano. En histología, se utiliza para la tinción de muestras celulares. Se utiliza en el análisis gravimétrico de potasio en química analítica.
Solubilidad
soluble en agua, alcohol y éter.
Notas
incompatibles con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12067-99-1
Número MDL MFCD00041964
Sinónimo Tungstophosphoric acid
Especificaciones
Aspecto Polvo blanco a blanquecino
Nombre del producto químico o material Phosphotungstic acid hydrate
Color Blanco
Densidad 2,852g/cm3 a 20 °C
Olor Inodoro
Cantidad 25 g
Fórmula molecular P2O5·24WO3·xH2O
Forma física Polvo
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 5706.35 (Anhydrous)
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phosphotungstic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phosphotungstic acidhydrate