Learn More
Ácido ftálico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205140 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-99-3
Fórmula molecular C8H6O4
Peso molecular (g/mol) 166.132
Número MDL MFCD00002467
Clave InChI XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid
PubChem CID 1017
ChEBI CHEBI:29069
Nombre IUPAC ácido ftálico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthalic acid
Punto de fusión De 200,0 °C a 205,0 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Beilstein 09, 791
Índice Merck 15, 7483
Información de solubilidad Solubilidad en agua:7 g/l (25 °C).Otras solubilidades: soluble en alcohol, poco soluble en éter, prácticamente insoluble en cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.13
Porcentaje de pureza 99%
Densidad 168g/mL
Cantidad 1kg
Temperatura de inflamación de 168 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Phthalic acid