Learn More
Ácido ftálico, ACS, >99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 88-99-3 | C8H6O4 | 166.132 g/mol
45.75€ - 157.00€
CAS | 88-99-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H6O4 |
Peso molecular (g/mol) | 166.132 |
Número MDL | MFCD00002467 |
Clave InChI | XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid |
PubChem CID | 1017 |
ChEBI | CHEBI:29069 |
Nombre IUPAC | ácido ftálico |
SMILES | C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11348918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041770.22 |
100 g |
45.75€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11338918
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041770.36 |
500g |
157.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Phthalic acid is used as an active ingredient in polyesters and alkyd resins. It is also used as plasticizers for polyvinyl chloride and other polymers. It is also useful in the production of anthraquinone, phenolphthalein and phthalocyanine pigments. It serves as an organic reagent in the production of phthalates. It is used to prepare 1,3-cyclohexadiene by reduction using sodium amalgam.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
88-99-3 | |
166.132 | |
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N | |
1017 | |
ácido ftálico |
C8H6O4 | |
MFCD00002467 | |
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid | |
CHEBI:29069 | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O |
Especificaciones
Phthalic acid | |
205 °C (descomposición) | |
C8H6O4 | |
608199 | |
1,2-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,2-dicarboxylic acid, o-phthalic acid, o-dicarboxybenzene, o-benzenedicarboxylic acid, pathalic acid, acide phtalique, kyselina ftalova, ortho-phthalic acid, phthalicacid | |
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N | |
ácido ftálico | |
1017 | |
166.13 | |
ACS | |
168 °C (334 °F) |
88-99-3 | |
>99.5% | |
MFCD00002467 | |
14,7371 | |
Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform. | |
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)C(=O)O | |
166.132 | |
CHEBI:29069 | |
≥99.5% | |
1,593 | |
Polvo cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 201-873-2
missing translation for 'rtecsNumber' : TH9625000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1