Learn More
Acide phtalique, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’acide phtalique est utilisé comme ingrédient actif dans les polyesters et les résines alkydes. On l’utilise comme plastifiant pour le polychlorure de vinyle et autres polymères. Il est également utile dans la production d’anthraquinone, de phénolphtaléine et de pigments de phtalocyanine. Il sert de réactif organique dans la production de phtalates. Il est utilisé pour préparer le 1,3-cyclohexadiène via une réduction par amalgame de sodium.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Phthalic acid |
Point de fusion | 205°C (décomposition) |
Plage de pourcentage du dosage | >99.5% |
Beilstein | 608199 |
Merck Index | 14,7371 |
Informations sur la solubilité | Soluble in alcohol. Slightly soluble in water,methanol and ether. Insoluble in chloroform. |
Poids de la formule | 166.13 |
Pourcentage de pureté | ≥99.5% |
Qualité | ACS |
Densité | 1,593 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.