Learn More
Cloruro de ftaloílo, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7044927
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
CAS: 88-95-9 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Phthaloyl chloride is used for the preparation of volatile acid chlorides from the acids. It acts as a trapping agent for the nitrite ion in the fluorodenitration of aromatic substrates with potassium fluoride. It serves as an additive in polymers and fibers to improve the color stability. It is used as an ingredient in ceramic mold binders, as a stabilizer for polymers and in reverse osmosis membranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de ftaloílo se utiliza para la preparación de cloruros de ácido volátiles a partir de los ácidos. Actúa como agente de retención del ion nitrito en la fluorodinitración de sustratos aromáticos con fluoruro de potasio. Sirve como aditivo en polímeros y fibras para mejorar la estabilidad del color. Se utiliza como ingrediente en aglutinantes de moldes cerámicos, como estabilizador para polímeros y en membranas de ósmosis inversa.
Solubilidad
Miscible con éter.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agua, alcoholes, agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-95-9
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 203.018
Número MDL MFCD00000666
Clave InChI FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,2-dicarbonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phthaloyl chloride
Punto de fusión 12°C
Densidad 1.409
Punto de ebullición 276°C
Temperatura de inflamación 151°C (304°F)
Índice de refracción 1.568
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 608200
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,7375
Información de solubilidad Miscible with ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.03
Porcentaje de pureza 94%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthaloyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride, Phthalic acid