Learn More
Thermo Scientific™ 0.1% Formic Acid (v/v) in Acetonitrile, LC-MS Grade
Una preparación de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV adecuada para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
225.00€ - 792.00€
Especificaciones
Grado | LC-MS |
---|---|
Nombre del elemento | Ácido fórmico |
Contenido y almacenamiento | Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa. |
Formulario | Líquido |
Tipo de reactivo | Mezcla de disolvente |
Descripción
El ácido fórmico al 0,1 % Thermo Scientific™ Pierce en acetonitrilo es un preparado de grado LC-MS con alta pureza y baja absortividad UV ideal para aplicaciones de HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento) y espectrometría de masas.
Información adicional y pedidos en línea
Este ácido fórmico al 0,1 % en acetonitrilo se purifica mediante un método patentado y especial, y se prueba para garantizar la uniformidad entre lotes con una baja absorbancia UV, lo que proporciona la detección más sensible en las longitudes de onda y prolonga la vida útil del equipo. El ácido fórmico (FA) al 0,1 % de grado de espectrometría y cromatografía en acetonitrilo está filtrado con 0,2 micras, se suministra en frascos de vidrio ámbar enjuagados con disolvente y está sellado en una atmósfera de nitrógeno con tapones de fluorocarbono con revestimiento de PTFE para lograr una protección definitiva.Características destacadas:
Validada
: se probó en más de 20 maneras para asegurar una sensibilidad máxima de LC-MS
Purificado
: procesado, filtrado y sellado para prolongar la vida útil de la columna de LC-MS
Práctico
: envasado para eliminar la variabilidad y reducir la manipulación
Especificaciones
LC-MS | |
Almacenar en un área fresca, seca y bien ventilada. Proteger de la luz del sol directa. | |
Mezcla de disolvente | |
HPLC, espectrometría de masas |
Ácido fórmico | |
Líquido | |
Pierce™ |