Learn More
Thermo Scientific™ DMP (dimetil pimelimidato)
Entrecruce aminas con dimetil pimelimidato (CAS 58537-94-3); compuesto por grupos imidoésteres y un brazo espaciador de 7 átomos permeable a la membrana.
68.25€ - 88.50€
Especificaciones
Reactividad química Amina-amina
Cleavable No
Descripción DMP
Peso molecular 259.17
Pegilado No
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10097093
Ver documentos
Thermo Scientific™
21666
50 mg
68.25€
50 miligramos
10740815
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
21667
1 g
88.50€
1 g
Descripción
Descripción
Thermo Scientific™ Pierce DMP es dimetil pimelimidato, un entrecruzador permeable a la membrana que contiene un grupo de imidoésteres reactivos a aminas en cada extremo de un brazo separador de 7 átomos.
Características destacadas:
  • Soluble en agua
  • Reacción rápida con aminas a valores de pH alcalino (pH 8-10)
  • El enlace amidina retiene el carácter de carga neta de la proteína
  • Reversible a valores de pH altos
  • Grupos reactivos: Imidoéster (homobifuncional)
  • Reactiva a: grupos amino
Especificaciones
Especificaciones
Amina-amina
DMP
No
Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Ambiente
Etiqueta química
Imidoéster
Polvo
Estándar
Entrecruzador
No
259.17
9,2 Å
Sí
Pierce™
Homobifuncionales
Corto (< 10 Å)
Agua
Sí
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • DMP (dimethyl pimelimidate)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: dimethyl heptane-1,7-diimidate dihydrochloride