Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos activados por NHS Pierce™
Inmovilice proteínas u otros ligandos para la purificación por afinidad de separación magnética con estos gránulos magnéticos recubiertos con grupos de NHS-éster reactivos a las aminas.
359.00€ - 1174.00€
Especificaciones
Concentración | Slurry: 10 mg/mL, 1% solids |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo. |
Funcionalidad de superficie | Éster NHS |
Tamaño de partículas | 1 μm |
Formulario | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12331893
|
Thermo Scientific™
88826 |
1 ml |
359.00€
1 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
12196490
|
Thermo Scientific™
88827 |
5 ml |
1174.00€
5 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los gránulos magnéticos activados por NHS Thermo Scientific™ Pierce permiten la conjugación covalente basada en aminas de proteínas con gránulos en un formato simple mix-and-go para su uso en experimentos de purificación por afinidad personalizados.
Los gránulos magnéticos activados contienen grupos funcionales de N-hidroxisuccinimida (NHS) que reaccionan con las aminas primarias para formar vinculaciones estables de amidas. Una vez que se han fijado covalentemente, las proteínas inmovilizadas son altamente resistentes a la lixiviación de la superficie de los gránulos. Cuando se utilizan gránulos preparados en experimentos, la unión no específica es insignificante, ya que los grupos de NHS-éster no reaccionados están completamente bloqueados durante el proceso de acoplamiento. Los gránulos magnéticos activados por NHS pueden usarse manualmente con un soporte magnético o con plataformas automáticas, como los equipos Thermo Scientific KingFisher.Características destacadas:
Alta capacidad: al menos cuatro veces más capacidad de unión que la de los gránulos magnéticos activados por NHS de otros proveedores.
Fáciles de usar: inmovilice en una simple reacción de un solo paso, minimizando el tiempo de intervención.
Seguros: no se necesitan sustancias químicas peligrosas (por ejemplo, cianoborohídrido sódico y bromuro de cianógeno).
Compatibles con ligandos: utilícelo para inmovilizar con casi cualquier compuesto primario que contenga aminas o ligando de afinidad.
Baja adherencia no específica: la superficie de los gránulos están prebloqueada y cualquiera de los grupos NHS-éster no reaccionados están completamente cerrado.
Compatible con protocolos: el acoplamiento de proteínas a los gránulos y las aplicaciones posteriores se pueden realizar manualmente o por automatización (por ejemplo, con equipos Thermo Scientific KingFisher).
Recomendada para:
La inmovilización de ligandos para la purificación de proteínas recombinantes; la inmovilización de anticuerpos para inmunoprecipitaciones y coinmunoprecipitaciones sin contaminación de anticuerpos en los eluidos; la inmovilización de anticuerpos secundarios para la purificación por afinidad de subtipos de anticuerpos a partir de ascitis, suero y sobrenadante de cultivo celular
Especificaciones
Slurry: 10 mg/mL, 1% solids | |
Éster NHS | |
Líquido | |
Recombinante | |
Gránulo magnético |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo. | |
1 μm | |
Pierce™ | |
Amina |
Seguridad y manipulación
- Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethylacetamide