Learn More
Thermo Scientific™ Nucleasa universal Pierce™ para la lisis celular
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Thermo Scientific Pierce Universal Nuclease for Cell Lysis is an endonuclease that is ideal for a wide variety of applications where complete digestion of nucleic acids is needed when preparing cell lysates.
La nucleasa universal Pierce para la lisis celular es una endonucleasa genéticamente modificada de Serratia marcescens. La enzima se produce y purifica a partir de la E. coli y consta de dos subunidades idénticas de 30 kDa con dos enlaces críticos de disulfuro. Esta endonucleasa degrada de forma indiscriminada ADN y ARN monocatenario, bicatenario, lineal y circular y es eficaz en una amplia gama de temperaturas y pH. Esta enzima tiene una muy alta actividad específica (100 veces mayor que la ADNasa I) y una mayor estabilidad térmica en comparación con otras nucleasas. La nucleasa universal Pierce es una enzima con ≥ 99 % de pureza, libre de cualquier actividad de proteasas medible y se suministra con una concentración de 250 U/μl. La nucleasa universal Pierce de lisis celular tiene el mismo rendimiento que la nucleasa Benzonase™ de EMD Merck™.
Características destacadas:
- Amplio espectro: degrada todas las formas de ADN y ARN
- Enzima de máxima calidad: la nucleasa cuenta con una pureza del 99 %, probada por SDS-PAGE
- Actividad sólida: actividad específica 100 veces mayor que la ADNasa I
- Versátil: puede emplearse con una gran variedad de reactivos de lisis celular
Recomendada para:
Uso con B-PER, Y-PER u otros reactivos de lisis celular comerciales o caseros y/o interrupción mecánica para reducir la viscosidad de los extractos de proteínas; Eliminar el ADN y el ARN de las preparaciones de proteínas recombinantes previas al procesamiento posterior
Requisitos de almacenamiento
Se debe guardar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa
Especificaciones
Especificaciones
Formulación | Enzima con una pureza de al menos el 99 % a 250 u/ul en glicerol al 50 % (v/v), 20 mM de NaCl, 2 mM de MgCl, 20 mM de Tris, pH 8,0 |
Descripción | Nucleasa universal Pierce para la lisis celular |
Tipo de producto | Nucleasa universal |
Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en un lugar fresco, seco y bien ventilado, protegido de la luz solar directa. |
Formulario | Líquido |
Línea de productos | Pierce™ |
Tipo de reactivo | Enzimas para lisis celular |
Enzima | Nucleasa |
Suficiente para | 200 ml de lisado |
Cantidad | 5 kU |