Learn More
SymLine™ Piezas de conexión de tuberías
El sistema de tuberías SymLine proporciona la conexión con el punto central de recogida. Coloque el contenedor/recipiente de recogida allí donde lo desee: ¡el sistema de tuberías puede configurarse exactamente para adaptarse a sus necesidades!
134.00€ - 283.00€
Especificaciones
Color del tapón | Negro |
---|---|
Material de revestimiento | HDPE-EC |
Para utilizar con (aplicación) | Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión |
Diámetro interior (métrico) | 32 mm |
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Diseñar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño del tapón | Incluye | Diseñar | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15514515
|
SymLine™
106427 |
32 mm (f) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Recto | 118 mm |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10233090
|
SymLine™
106430 |
De 32 mm (f) a 32 mm (m) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Angular | 150 mm |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
10754432
|
SymLine™
106440 |
De 32 mm (f) a 32 mm (m) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Angular | 500 mm |
149.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
14746901
|
SymLine™
106421 |
De 32 mm (f) a 32 mm (m) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Curvados | 90 mm |
143.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15367439
|
SymLine™
106456 |
De 32 mm (f) a GL25 (m) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Curvados | 90 mm |
171.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15813432
|
SymLine™
106458 |
2 x 32 mm (f), 1 x GL25 (m) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Pieza en T | 118 mm |
281.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
13528840
|
SymLine™
106426 |
3 x 32 mm (f) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Pieza en T | 118 mm |
267.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15844435
|
SymLine™
106476 |
3 x GL25 (m) | Colector con 2 orificios de fijación | Colector | 68,25 mm |
167.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
15803432
|
SymLine™
106457 |
De 32 mm (f) a GL25 (m) | Anillo de sellado PTFE-EL y tuerca moleteada | Codo | 75,5 mm |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
18686478
|
SymLine™
106732 |
32 mm (f) | Pipe Extension | Straight | 1200 mm |
283.00€
1 hoja |
Fecha estimada de envoi: 22-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||
Description
Specifications
Negro | |
Tubos de conexión con un diámetro externo de 32 mm | |
32 mm |
HDPE-EC | |
Sistema de tubos con SymLine; FlexTube y FlexTubePro, conectores, distribuidores y desconexión | |
Conexión para el sistema de tuberías |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction