Learn More
Brady™ Marcadores de tuberías sobre tarjeta
European Standard Pipemarkers reinforce safety and aid maintenance.
Marca: Brady™ N003303
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Pipemarkers conform to RAL European standard color coding, and for dangerous substances, the Chemical Symbols conform to European Regulations 1271/2008, 790/2009 and 286/2001.
- Danger and hazard symbols , if relevant and necessary, are automatically printed either side of the text, and the Signal word underneath the text, which saves you having to identify the appropriate symbol.
- Markers are printed with a contrasting border in the same color as the text for improved visibility.
Especificaciones
Conformidad medioambiental de ROHS, directiva de la UE 2002/95/CE, directivas europeas 67/548 y 88/379 | |
Acrílico, Permanente, Sensible a la presión | |
Card | |
Marcador de tubería | |
Se utiliza para marcadores de tuberías y señales de seguridad | |
French | |
5/Paq. | |
De -40 °C a +90 °C | |
0.124 mm | |
150 mm | |
12 mm |
Blanco/verde | |
Blanca | |
Poliéster | |
Agua fría | |
5 | |
5 Markers/Card | |
-40°F to +194°F | |
0.0049 in. | |
5.91 in. | |
0.47 in. | |
EAUFR.SAN.150X12CARD-T1-P16 |