Learn More
Hidrato de piperazina, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15427737
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 142-63-2 | C4H22N2O6 | 194.228 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-63-2
Fórmula molecular C4H22N2O6
Peso molecular (g/mol) 194.228
Número MDL MFCD00149389
Clave InChI AVRVZRUEXIEGMP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo piperazine hexahydrate, arthriticine, piperazine, hexahydrate, vermisol, parid, unii-p3m07b8u64, usaf a-3803, diethylenediamine hexahydrate, vermyl tn
PubChem CID 120181
Nombre IUPAC piperazina; hexahidrato
SMILES C1CNCCN1.O.O.O.O.O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Piperazine hydrate
Punto de fusión 42°C to 46°C
Color Blanco
pH 11 to 12
Punto de ebullición 125°C to 130°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Olor Weak, characteristic
Cantidad 5000 g
Número UN UN2579
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.14 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo cristalino o copos