Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,0
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
73.70€ - 114.00€
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Número MDL MFCD00006159
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15495489
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J63234.AE
100 mL
73.70€
100 ml
15405499
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J63234.AK
250 mL
114.00€
250 ml
Descripción
Descripción
PIPES, is used as a buffering agent in biochemistry. PIPES has pKa near the physiological pH which makes it useful in cell culture work. PIPES has been documented minimizing lipid loss when buffering glutaraldehyde histology in plant and animal tissues.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
PIPES se utiliza como agente de amortiguación en bioquímica. PIPES tiene un valor de pKa cerca del pH fisiológico, lo que lo hace útil en el trabajo de cultivo celular. Se ha documentado que PIPES minimiza la pérdida de lípidos al amortiguar la histología del glutaraldehído en los tejidos vegetales y animales.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
5625-37-6
302.36
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:44933
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
C8H18N2O6S2
MFCD00006159
79723
2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
Especificaciones
PIPES buffer soln.
Incolora
7.0
C8H18N2O6S2
Soluble in water.
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
302.36
CHEBI:44933
5625-37-6
Solución de tampón de 0,5 M
Líquido
MFCD00006159
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
79723
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Mantener frío