Learn More
Thermo Scientific Chemicals PIPES, 98,5+ %, para bioquímica
Código de producto. 11956521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
CAS: 5625-37-6 | C8H18N2O6S2 | 302.36 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5625-37-6
Fórmula molecular C8H18N2O6S2
Peso molecular (g/mol) 302.36
Clave InChI IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
PubChem CID 79723
ChEBI CHEBI:44933
Nombre IUPAC 2-[4-(2-sulfoetil)piperazina-1-il]ácido etanesulfónico
SMILES C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
Especificaciones
Absorbancia (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
Nombre del producto químico o material PIPES
Condiciones de absorbancia (0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
Color Blanco
Forma física Polvo microcristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5+%
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 0.5% max.
Envase Frasco de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.35
Porcentaje de pureza ≥98.50%
Grado Bioquímica