Learn More
PIPES, 99,4%, MP Biomedicals™
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Pipes |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo cristalino |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.994 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 302.4 |