Learn More
Tampón de lisis PIPES con Triton™ X-100, Thermo Scientific™
48.64€ - 78.50€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | PIPES lysis buffer with Triton™ X-100 |
---|---|
Forma física | Líquida |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
PIPES lysis buffer with Triton™ X-100 | |
Líquida |
Seguridad y manipulación
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes