Learn More
Eppendorf™ Puntas de pipeta Microloader™
Utilice estas puntas extremadamente largas, finas y flexibles para la carga de microcapilares. Las puntas de pipeta Eppendorf™ Microloader™ son ideales para la microinyección y para casos en los que se necesita mayor alcance.
Marca:  Eppendorf™ 5242956003
Código de producto. 10289651
  • 144.74€ / paquete de 192
Análisis y pruebas de control de calidad
Usar código promocional 24140 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • Para el llenado de capilares de microinyección
  • De 0,5 μl a 20 μl
  • en gradilla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 0,5 a 20 μl
Gradilla
Microloader™
Para el llenado de capilares de microinyección
Capilares de microinyección Eppendorf™de 0,5 µl a 20 µl