Learn More
Steris™ Bolsas de cierre con parte superior normal
Para su uso en autoclaves previos al vacío de carga porosa y en esterilizadores gamma. Las bolsas de cierre con parte superior normal Steris Coprporation™ incluyen un cierre inferior de pliegue doble para ofrecer integridad adicional.
253.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | BS 6257 |
Tipo de tapón | Plano |
Material | Papel Kraft MG blanqueado |
Cantidad | 250/paq. |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15681964
|
Steris™
T35PC |
380 x 125 x 610mm |
253.00€
paquete de 250 |
Fecha estimada de envoi: 08-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricadas en papel Kraft MG blanqueado y resistente a la humedad de alta calidad
- Sellado inferior de pliegue doble para ofrecer una integridad adicional
- Abertura a lo largo de todo el ancho
- Conforme a BS 6257
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Plano | |
250/paq. |
BS 6257 | |
Papel Kraft MG blanqueado |