Learn More
Cytiva Medio PlasmidSelect Xtra
PlasmidSelect Xtra es una resina de cromatografía de adsorción aromática y tiofílica con una selectividad que permite separar formas circulares de ADN plasmídico superhelicoidal covalentemente cerradas de otras formas circulares abiertas.
824.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Purificación genérica de ADN plasmídico superhelicoidal |
---|---|
Estabilidad | Estable en todos los tampones acuosos más utilizados |
Requisitos de almacenamiento | de 4 a 30 °C, 20 % de etanol |
Tipo de producto | Medio PlasmidSelect Xtra |
Tamaño de partículas | ∼ 34 µm (de 24 a 44 µm) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10211030
|
Cytiva
28-4024-02 |
200 ml |
824.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- PlasmidSelect Xtra sirve para la purificación genérica de ADN plasmídico superhelicoidal
- Permite obtener resultados de purificación consistentes al pasar de la fase de investigación a la producción según el código de buenas prácticas de fabricación actual
- Disponible en formatos adecuados para investigación, desarrollo de procesos y análisis cuantitativo y cualitativo
- La naturaleza hidrofílica de la matriz base asegura niveles bajos de la unión no específica
- Esta resina es un medio BioProcess apto para usos industriales
- Está compuesta por un 6 % de agarosa altamente entrecruzada
Especificaciones
Purificación genérica de ADN plasmídico superhelicoidal | |
de 4 a 30 °C, 20 % de etanol | |
∼ 34 µm (de 24 a 44 µm) | |
< 120 cm/h | |
De 3 a 11 |
Estable en todos los tampones acuosos más utilizados | |
Medio PlasmidSelect Xtra | |
Resina BioProcess | |
Agarosa entrecruzada | |
2-mercaptopiridina |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- PlasmidSelect Xtra, 200 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cytiva Medio PlasmidSelect Xtra