Learn More
Eppendorf™ Cajas para congelador de cartón revestidas de plástico
Cajas de cartón resistentes al agua y diseñadas para soportar temperaturas muy bajas. Las cajas para congelador de cartón revestidas de plástico Eppendorf ™ son compatibles con los divisores de cajas (se venden por separado).
Marca: Eppendorf™ B75-SQ
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cartón blanco
- Revestimiento resistente al agua
- Compatible con divisores de caja (se venden por separado)
Especificaciones
Blanco | |
Caja congeladora de cartón | |
1 por unidad | |
76 mm |
Cartón recubierto de plástico | |
Congelador de temperatura ultrabaja | |
133 mm |