Learn More
Nickel Electro™ Tapa plana de plástico
Reducir la evaporación y el ruido en un baño ultrasónico. La tapa de plástico plana Níquel Electro™ Clifton™ sólo requiere una construcción de una pieza.
42.85€ - 222.00€
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13161323
|
Nickel Electro™
LD-1 |
Baño ultrasónico SW1H |
42.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13101333
|
Nickel Electro™
LD-30 |
Baño ultrasónico SW30H |
222.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13171323
|
Nickel Electro™
LD-3 |
Baño ultrasónico SW3H |
48.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 29-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13181323
|
Nickel Electro™
LD-6 |
Baño ultrasónico SW6H |
56.75€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13191323
|
Nickel Electro™
LD-12 |
Baño ultrasónico SW12H |
199.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Construcción de una sola pieza
- Reducción de la evaporación
- Reduce el ruido
- Para uso con baño ultrasónico
Especificaciones
Plástico |