Learn More
BUCHI Matraz de evaporación con revestimiento de plástico y vidrio
Marca:  BUCHI 047993
494.15 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 12786457
  • 508.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Especificaciones
Vidrio
Plástico y vidrio
4000 mL
Matraz de evaporación
1 Paq.