Learn More
Sampling Systems™ Embudos de plástico para polvos
Estos embudos de plástico para polvo son ideales para cargar polvo en bidones, contenedores o barriles.
2.05€ - 39.80€
Especificaciones
Color | Blanco |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Carga de polvo en contenedores |
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro del área superior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15899411
|
Sampling Systems™
8023P-100 |
100 mm |
2.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15809421
|
Sampling Systems™
8023P-150 |
150 mm |
3.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15889411
|
Sampling Systems™
8023H-200 |
200 mm |
8.70€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15819421
|
Sampling Systems™
8023P-250 |
250 mm |
30.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 05-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15829421
|
Sampling Systems™
8023P-350 |
350 mm |
39.80€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Fabricados en PP o HDPE
- Sin grietas
- Disponibles en diversos tamaños de diámetro
Especificaciones
Blanco | |
Carga de polvo en contenedores |