Learn More
Thermo Scientific™ Plate Count Agar (Dehydrated)
Determine the plate counts of micro-organisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with this medium.
199.00€ - 1055.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Descripción Agar para recuento en placa
Formulario Polvo
Tipo de producto Agar
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10331433
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
CM0325B
500 g
199.00€
500 g
11429688
Ver documentos
Thermo Scientific™
CM0325R
Unidad
1055.00€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Determine the plate counts of microorganisms in food, dairy samples, waste water and other material of sanitary importance with Thermo Scientific™ Oxoid™ Plate Count Agar (Dehydrated). Plate Count Agar was developed by Buchbinder et al1 which is recommended by APHA2, AOAC3 and PHLS4. The quality control of Plate Count Agar (APHA) includes testing in accordance with ISO 11133:2014.5
Plate Count Agar is equivalent to the medium recommended by the APHA1, PHLS 2 and ISO3,4 for the plate count of micro-organisms in food.
Especificaciones
Especificaciones
Referencia industrial: Comité Nórdico de Análisis de Alimentos (NMKL).
Agar para recuento en placa
Polvo
Agar
Documentos
Product Certifications
For Laboratory Use Only