Learn More
Kinematica™ Sistema de soporte ST-P13/320 para PT 1200 E
Soporte de placa de acero inoxidable con alfombrilla antideslizante de silicona, con soporte de altura ajustable para la unidad y para fijar la estación base.
Marca:  Kinematica™ 11040007
Código de producto. 11985089
  • 262.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 06-06-2025
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Soporte de placa de acero inoxidable con alfombrilla de silicona antideslizante
  • Altura de la unidad de accionamiento ajustable que permite trabajar con manos libres
  • Soporte para recipientes
  • Anillo de posicionamiento de seguridad: función de seguridad para evitar el ajuste incontrolado de la unidad de accionamiento
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de placa
Polytron™ PT 1200 E
ST-P 13/320
Soporte para PT 1200E con soporte de altura ajustable para la unidad accionamiento y fijación de la estación base.
Alfombrilla antideslizante de silicona