Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitador orbital Grant PSU10i
Incluye pinzas para evitar que los matraces y los vasos de precipitados se derramen. La plataforma Grant Instruments™ para agitadores orbitales y estufas microbiológicas agitadoras Grant es intercambiables para adaptarse a una amplia variedad de recipientes.
Marca: Grant Instruments™ P6-250
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye pinzas para mantener los recipientes fijos
- Para utilizar con
- Estufa microbiológica con agitación ES-20
- Agitador orbital PSU 10i
Especificaciones
6 matraces y vasos de precipitados de 250 a 300 mL | |
250 x 190 mm | |
Agitador de plataforma orbital PSU-10i | |
6 |