Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores con incubación y agitadores orbitales Grant
Incluye pinzas para evitar que los matraces y los vasos de precipitados se derramen. La plataforma Grant Instruments™ para agitadores orbitales y estufas microbiológicas agitadoras Grant es intercambiables para adaptarse a una amplia variedad de recipientes.
449.00€ - 754.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Agitador de plataforma orbital PSU-20i |
---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11431068
|
Grant Instruments™
P16-250 |
16 Matraces de 250 a 300 mL |
610.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11421068
|
Grant Instruments™
P30-100 |
Matraces de 30 x 100 a 150 mL |
754.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11451068
|
Grant Instruments™
P6-1000 |
6 matraces de 1000 mL |
605.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11441068
|
Grant Instruments™
P9-500 |
9 matraces de 500 mL |
449.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Incluye pinzas para mantener los recipientes fijos
- Para utilizar con
- Estufa microbiológica con agitación ES-80
- Agitador orbital PSU 20i
Especificaciones
Agitador de plataforma orbital PSU-20i |