Learn More
Grant Instruments™ Plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos de las series PTR 35 y 60
Permite acoplar tubos de diámetros diferentes. La plataforma para agitadores rotativos verticales de ángulo/velocidad variable compactos PTR de las series PTR 35 y 60 Grant Instruments™ mantienen seguros los tubos de ensayo durante la rotación
Marca: Grant Instruments™ PRS-48
167.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para su uso con agitadores rotativos multifuncionales rotativos de 360° de las series PTR-35 y PTR-60
- Almacene un mínimo de 8 tubos de ensayo o un máximo de 48.
- Se adapta a una gran variedad de capacidades
Especificaciones
PTR-60 | |
48 tubos de hasta Ø 15 mm de diámetro, volúmenes de tubo de 1,5 a 15 ml |