Learn More
Platino, 1 % en polvo de polietilenimina/SiO2, Thermo Scientific™
Código de producto. 11395687
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Reacciones de reducción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 1% on polyethyleneimine/SiO2
Forma física Polvo de malla 40-200
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids.