Learn More
Platino, 1 % en polietilenimina/SiO2, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Nombre de nota | 1% on polyethyleneimine/SiO2 |
Forma física | Gránulos de malla 20-40 |
Cantidad | 5 g |
Información de solubilidad | Soluble in aqua regia. Insoluble in water,mineral acids and organic acids. |
Olor | Odorless |