Learn More
Platino, 10 % en carbono, seco, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11330064
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Platinum, 10% on carbon, is used as a catalyst for the hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups, ketones and aromatics. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes. It is involved in the catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El platino, 10 % sobre carbono, se utiliza como catalizador para la hidrogenación de alquenos, alquinos, grupos nitro, cetonas y aromáticos. También se utiliza para la hidrogenólisis de ciclopropanos. Está involucrado en la oxidación catalizadora de alcoholes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 10% on carbon, dry
Número UN UN1325
Cantidad 5 g
Índice Merck 14,7529
Información de solubilidad Insoluble in water.