Learn More
Platino, 5 % en pasta de carbono, B501032-5, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Nombre de nota | 5% on carbon paste, B501032-5 |
Color | Gris |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 g |
Olor | Odorless |