Learn More
Platino sobre carbón activado, 10 % Pt, aprox. 50 % de humedad, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42834 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum on activated carbon
Color Negro
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.08
Porcentaje de pureza 10% (Pt)
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Nombre del producto
  • Platinum on activated carbon, 10% Pt, ca. 50% moisture