Learn More
Platino sobre carbón activado, 5 % Pt, sin reducir, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42842 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum on activated carbon
Color Negro
Nombre de nota 5% Pt
Punto de fusión 1769.0°C to 1773.0°C
Punto de ebullición 3827.0°C
Densidad 21.4500g/mL
Cantidad 10 g
Fieser 01,890; 02,332
Índice Merck 15, 7644
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.08
Porcentaje de pureza 5% (Pt)
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Platinum on activated carbon, not reduced