Learn More
Platino negro, 98 % Pt, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-42802 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 GR
CAS: 7440-06-4 | Pt | 195.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-06-4
Fórmula molecular Pt
Peso molecular (g/mol) 195.08
Número MDL MFCD00011179
Clave InChI BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
PubChem CID 23939
ChEBI CHEBI:33400
Nombre IUPAC Platino
SMILES [Pt]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Platinum black
Color Blanco
Nombre de nota 98% Pt
Punto de fusión 1772.0°C
Punto de ebullición 3827.0°C
Densidad 21.45
Fórmula lineal Pt
Cantidad 1 g
Fieser 01,890; 02,332
Índice Merck 15, 7644
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.08
Porcentaje de pureza ≥97.5% (Pt)
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Platinum black