Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentos y bebidas y de laboratorio general
425.00€ - 877.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF; FDA; sin ftalatos; Farmacopea europea; sin DEHP; NSF-61; 3A; NSF-51; USP
Descripción Curado con platino, excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Silicona
Longitud global (imperial) 25 ft
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Precio Cantidad y disponibilidad  
15120166
Ver documentos
Masterflex™
95802-14
6,4 mm 12,7 mm 17 psi
425.00€
7.50 metro
N/A
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
14880742
Ver documentos
Masterflex™
95802-23
12,8 mm 19,2 mm 12 psi
626.00€
cada uno
Fecha estimada de envoi: 16-10-2025
Añadir a la cesta
15171073
Ver documentos
Masterflex™
95802-26
19,1 mm 25,4 mm 9 psi
877.00€
7.50 metro
N/A
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
13464566
Ver documentos
Masterflex™
95802-21
12,8 mm 15,9 mm 8 psi
427.00€
7.50 metro
N/A
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto
Ver productos alternativos
Descripción
Descripción
  • Tubos de silicona curada al platino translúcidos.
  • Excelente resistencia al calor y baja compresión.
  • Inodoro, no tóxico.
  • El elastómero cumple con la normativa 21 CFR 177.2600 de la FDA.
  • Cumple con la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); supera el estándar sanitario 3A.
  • Los tubos se fabrican conforme a las buenas prácticas de fabricación.
  • Intervalo de temperatura:-50 a +230 °C
  • Esterilización:autoclave o irradiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
ADCF; FDA; sin ftalatos; Farmacopea europea; sin DEHP; NSF-61; 3A; NSF-51; USP
Esterilizable en autoclave
25 ft
Aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentos y bebidas y de laboratorio general.
-51 °C
Autoclave o gamma
460 °F
Curado con platino, excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y translúcido
Silicona
7,6 m
-60 °F
7,62 m (25 pies/paq.)
Translúcido
de 237 °C