Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona curada al platino
Utilice estos tubos de silicona para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona curada con platino presentan una excelente resistencia al calor y baja compresión.
112.00€ - 2045.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | FDA, USP, USDA, GMP |
---|---|
Material | Silicona |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -50 °C |
Esterilidad | Estériles |
Color | Translúcido |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11832140
|
Masterflex™
95802-06 |
3 mm | 9,5 mm |
1005.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 17-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11838671
|
Masterflex™
95802-05 |
3mm | 6.4mm |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-12-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
13286960
|
Masterflex™
95802-04 |
3mm | 4.8mm |
155.00€
25 pies |
N/A | ||||
15105403
|
Masterflex™
95802-02 |
1.6 mm | 3.2mm |
112.00€
7.50 metros |
N/A | ||||
15382314
|
Masterflex™
95802-13 |
6.4mm | 11.1mm |
314.00€
1 paquete |
N/A | ||||
11848671
|
Masterflex™
95802-10 |
4,8 mm | 11,1 mm |
2045.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Inodoros, no tóxicos, translúcidos
- El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Los tubos se fabrican conforme a GMP
- Intervalo de temperatura: De - 50 a 230 °C (de - 58 a 446 °F)
- Esterilización: Autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
FDA, USP, USDA, GMP | |
-50 °C | |
Translúcido |
Silicona | |
Estériles |