Learn More
Lámina de platino, 0,127 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum |
Color | Blanco |
Aspecto | Silvery white foil |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9% (Metals basis) |
Cantidad | 25 x 25 mm |
Olor | Odorless |
Formulario | Lámina, 0,127 mm de grosor |