Learn More
Lámina de platino, 0,5 mm de grosor, Premion™, 99,99 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387187
Click to view available options
Cantidad:
25 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Formato:≈6,7 g/25 x 25 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 7440-06-4
Cantidad 25 x 50 mm
Porcentaje de pureza 99.99%